Wischtücher, Twill Jean
Lieferant: CONTEC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 2450 EUR InStock
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Wischtücher, Twill Jean
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Das Twill Jean Wischtuch besteht aus 100 % Baumwolle und hat eine 2×1-Twillstruktur. Es ist sehr saugfähig und hat eine hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen bei hohen Temperaturen.
  • Haltbares und starkes Wischtuch zur Reinigung von Werkzeugen
  • Hohe Temperaturbeständigkeit für Anwendungen bei hohen Temperaturen
  • Die Kanten sind zum Vermeiden von Ausfransen schräg geschnitten.
The wipe is excellent for surface cleaning or spill pick-up.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge