Avantor® ACE® UltraCore C18-Amid, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: HICHROM - OEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CORE-35E-521EA 757 EUR InStock
CORE-35E-521 CORE-35E-530 CORE-35E-546 CORE-35E-1021 CORE-35E-1030 CORE-35E-1046 CORE-35E-1521 CORE-35E-1530 CORE-35E-1546 CORE-35E-21GD CORE-35E-30GD CORE-35E-46GD
Avantor® ACE® UltraCore C18-Amid, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore-C18-Amid sehr leistungsfähige Solid-Core (Core-Shell) Partikelsäulen, die für eine Vielzahl an Anwendungen in der Umkehrphasen-Chromatographie entwickelt wurden. Zusätzliche Wechselwirkungsmechanismen wie H-Bonding ergeben eine alternative Selektivität für mäßig polare Analyten.
  • Hochreine, basisch deaktivierte Silica mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
  • Kann polarere Verbindungen in 100% wässriger mobiler Phase zurückhalten
  • Alternative Selektivität zu Alkylphasen
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl an Abmessungen erhältlich und höchst kompatibel mit LC-MS und hochempfindlichen Anwendungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge