Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: HICHROM - OEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CORE-35F-521EA 652 EUR InStock
CORE-35F-521 CORE-35F-530 CORE-35F-546 CORE-35F-1021 CORE-35F-1030 CORE-35F-1046 CORE-35F-1521 CORE-35F-1530 CORE-35F-1546 CORE-35F-21GD CORE-35F-30GD CORE-35F-46GD
Avantor® ACE® UltraCore C18, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore C18 sind sehr leistungsfähige Solid-Core (Core-Shell) Partikelsäulen, die für eine Vielzahl von LC-Anwendungen entwickelt wurden. Diese dicht gebundene Octadecylphase kann zur Trennung von sauren, basischen und neutralen Molekülen auf Basis hydrophober Retentionsmechanismen verwendet werden.
  • Hochreine, basisch deaktivierte Silica mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
  • Hocheffiziente Trennungen vergleichbar mit Sub-2-µm-Packungen, aber geringerer Gegendruck
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl an Abmessungen erhältlich und höchst kompatibel mit LC-MS und hochempfindlichen Anwendungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge