Becher, niedrige Form, Borosilikatglas, PYREX®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1000-30
CORN1000-30EA 0 EUR InStock
CORN1000-30
Becher, niedrige Form, Borosilikatglas, PYREX®
Becher
Aus PYREX® Borosilikatglas.
  • PYREX®, Kalknatronglas, mit Ausguss
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Hergestellt mit gleichmäßiger Wandstärke, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Temperaturwechselbeständigkeit und mechanischer Festigkeit zu bieten.
Größen von 250 ml und größer haben eine doppelt graduierte metrische Skala, um den ungefähren Inhalt anzuzeigen. Die Größe 10 ml ist nicht graduiert. Alle Größen haben eine extra große Markierungsfläche.
Zertifizierungen: Entspricht ASTM E960 Spezifikationen.
Bestellinformation: Das Sortenpaket enthält jeweils einen der folgenden Becher: 50, 100, 250, 600 und 1000 ml.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge