Klon-Zylinder, PYREX®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3166-10 3166-6 3166-8
CORN3166-10EA 82.12 EUR InStock
CORN3166-10 CORN3166-6 CORN3166-8
Klon-Zylinder, PYREX®
Zylinder Cloning-Zylinder
Klon-Zylinder, hergestellt aus Borosilikatglas 7740. Zum Klonen von einzelnen oder Gruppen von Zellen, indem man sie mit diesem offenem Klon-Zylinder umkreist. Man muss das Ende des Zylinders in steriles Silikonfett tauchen, bevor man es auf den Fuß einer Kulturschale presst um eine isolierte Vertiefung zu erstellen.
  • Wiederverwendbar Nicht Steril Zylinder sind autoklavierbar oder können Heißluftsterilisiert werden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge