Kühler, eisfrei, Corning® XT Starter
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
432014 432015
479-2177EA 285 EUR InStock
479-2177 CORN432015
Kühler, eisfrei, Corning® XT Starter
Kühlbehälter Tischkühler
Ein eisfreier Kühler mit offener Plattform, der die meisten CoolRack®- und CoolSink®-Module aufnimmt.
  • Bestehend aus Basis, Kühlkern und Deckel
  • Beinhaltet eine Temperaturanzeige von 1 bis 8 °C zur visuellen Bestätigung der richtigen Temperatur
  • Zur Verwendung mit den meisten Corning CoolRack®- und CoolSink®-Modulen
  • Die internen Kühl- oder Gefrierkerne liefern 0,5 bis 4 °C für bis zu 4 Stunden
  • Ein Modul Kapazität
  • Violett
Das niedrige Profil und die kleine Stellfläche machen es ideal für den Einsatz in der Abzugshaube und halten die Proben bis zu vier Stunden lang kalt (0,5 bis 4,0 °C). Die Temperaturanzeige von 1 bis 8 °C bietet eine visuelle Bestätigung der Temperaturleistung. Um die Kühldauer zu verlängern, bewahren Sie einen zusätzlichen XT-Kühlkern im Gefrierschrank auf und rotieren die Kerne nach Bedarf.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge