Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Microplates, 384-well, high content imaging film bottom, Corning®

Lieferant: Corning

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

4681 4518
734-2764EA 546.42 EUR InStock
734-2764 CORN4518
Microplates, 384-well, high content imaging film bottom, Corning®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
With an ultraclear film bottom and excellent flatness (whole plate and intra-well), these microplates are ideal for high resolution cellular imaging applications.

  • COC material allows for broad chemical resistance (including DMSO) and high mechanical stability
  • Ultra-clear film with 127 µm thickness is well suited for imaging micropscopy
  • Inter- and intra-well film bottom flatness within 50 and 10 µm, respectively, optimised for high content applications
  • Low auto-fluorescence and birefringence

The microplate and film are manufactured from cyclic olefinMore Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

EGÄNZENDE PRODUKTE

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..