Magnetrührstäbchen, oval
Lieferant: COWIE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
001.650.17 001.670.27 001.650.RE 001.640.RE 001.635.RE 001.630.10 001.625.RE 001.625.10 001.620.RE 001.615.RE 001.610.RE 001.664.RE 001.640.13 001.6100 001.6150
442-0125EA 9.6 EUR InStock
442-0125 442-0126 COWI001.650.RE COWI001.640.RE COWI001.635.RE 442-0123 COWI001.625.RE 442-0122 COWI001.620.RE COWI001.615.RE COWI001.610.RE COWI001.664.RE COWI001.640.13 COWI001.6100 COWI001.6150
Magnetrührstäbchen, oval
Rührer Magnetrührstäbchen
PTFE- beschichtet. Bei Rührern mit Magnetkern aus seltenen Erden ist die magnetische Anziehungskraft 1,5 bis 2 mal stärker als bei herkömmlichen Rührern. Der Magnetkern besteht aus einer Kombination aus Samarium und Kobalt. Die Rührer mit seltenen Erden bleiben viele Jahre lang mit voller Leistung funktionsfähig, da der Magnetismus länger erhalten bleibt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, geeignet zur Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen (–200 bis +280 °C)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge