Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Lieferant: COWIE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
005.608040 005.610060 005.612070 005.612090 005.708070 005.710070 005.710100 005.712100 005.712150 005.7.313.3 005.716150 005.716100 005.706070 005.7.625.6 005.6.250.15 005.7.375.3 005.7.250.3 005.616100 005.606040 005.6.625.40 005.6.500.35 005.6.375.25 005.6.313.15 005.7.500.4 005.610090
COWI005.608040EA 87.3 EUR InStock
COWI005.608040 COWI005.610060 COWI005.612070 COWI005.612090 COWI005.708070 COWI005.710070 COWI005.710100 COWI005.712100 COWI005.712150 COWI005.7.313.3 COWI005.716150 COWI005.716100 COWI005.706070 COWI005.7.625.6 COWI005.6.250.15 COWI005.7.375.3 COWI005.7.250.3 COWI005.616100 COWI005.606040 COWI005.6.625.40 COWI005.6.500.35 COWI005.6.375.25 COWI005.6.313.15 COWI005.7.500.4 COWI005.610090
Stirrers tools, adjustable rotor, PTFE
Rührer Rührwerkzeuge
Adjustable rotors made of PTFE with glass filled PTFE lock nut.
  • Resistant to chemicals
  • Can be use up to 280 °C
These rotors slide over standard shafts and lock in place to give the most effective stirring patterns.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..