Blindmuttern
Lieferant: COWIE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC702.075 PC702.025 PC702.050 PC702.100 PC702.150
COWIPC702.075EA 15.3 EUR InStock
COWIPC702.075 COWIPC702.025 COWIPC702.050 COWIPC702.100 COWIPC702.150
Blindmuttern
Befestigungsmaterial Muttern
PTFE, weiss.
  • Chemisch inert
  • Reduziert die Kontamination und vereinfacht die Reinigung
  • kratzfest
NPT-Blindmuttern/-stopfen werden verwendet, um ungenutzte Anschlüsse abzudichten. Zur Montage einfach die NPT-Blindmutter in einen entsprechenden NPT-Anschluss des Reaktordeckels schrauben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..