PROTECTA Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldmpfer, Stretch, max. Nutzergewicht: 140 kg, Lnge: 2 m, 1 Stck Twistlock-Karabin er AJ514, ffnungsweite 18 mm, 2 Stck Gerst-Karabiner, ffnungsweite 50 mm 1 * 1 ST
Lieferant: CAPITAL SAFETY
PROTECTA Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldmpfer, Stretch, max. Nutzergewicht: 140 kg, Lnge: 2 m, 1 Stck Twistlock-Karabin er AJ514, ffnungsweite 18 mm, 2 Stck Gerst-Karabiner, ffnungsweite 50 mm 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
PROTECTA Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer, Stretch, max. Nutzergewicht: 140 kg, Länge: 2 m, 1 Stück Twistlock-Karabin er AJ514, Öffnungsweite 18 mm, 2 Stück Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite 50 mm 1 * 1 ST CPSD1260327 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1260327
Lokale Artikelnummer:: CPSD1260327
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder