D-ring anchorage, Protecta®, 3M™
Lieferant: CAPITAL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AM211
CPSDAM211EA 0 EUR InStock
CPSDAM211
D-ring anchorage, Protecta®, 3M™
Fallschutz Höhensicherungsgeräte und Fallbegrenzer
Protecta® anchorage D-ring made from 316 stainless steel; 12 mm fixing.
  • Can be used with three load directions
Zertifizierungen: EN 795 Class A
Bestellinformation: Supplied without fixing.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge