Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Cyantraniliprol
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CRM01303-25MG
CRM01303-25MGEA 128 EUR InStock
CRM01303-25MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Cyantraniliprol
Standards Organische Standards
Es ist zur Verwendung als zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) für die Kalibrierung in der Chromatographie und anderen Analysetechniken vorgesehen. Cyantraniliprol-zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) kann auch folgende Anwendungen finden:
  • Untersuchung von DNA-Schäden, oxidativem Stress und biologischer Toxizität bei Regenwürmern durch Cyantraniliprol
  • Entwicklung einer isotopenmarkierten internen Standardmethode mittels ultrahochleistungsfähiger Flüssigchromatographie-Tandem-Massenspektrometrie zur Analyse von Chlorantraniliprol und Cyantraniliprol in Obst, Gemüse und Getreide
  • Gleichzeitige Bestimmung von 8 Amid-Insektiziden der neuen Generation durch Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie in komplexen Lebensmittelmatrizes
  • Schätzung von fünf Diamid-Insektiziden unter Verwendung eines Kohlenstoffnanoröhren-Mehrfachfilters zur Probenreinigung und Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie in Lebensmittelmatrizes
  • Gleichzeitige Analyse von fünf Diamid-Insektiziden in Speisepilzen durch Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie (HPLC-MS/MS) und ein modifiziertes QuEChERS-Verfahren zur Extraktion
Achtung! Bitte beachten: P273 - P391 - P501
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge