Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diclofop-methyl
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CRM04291-100MG
CRM04291-100MGEA 117 EUR InStock
CRM04291-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Diclofop-methyl
Standards Organische Standards
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Diclofop-Methyl-CRM kann wie folgt verwendet werden:
  • Untersuchung des enantioselektiven Abbaus von Diclofop-Methyl und Diclofop in zwei Bodenproben unter aeroben und anaerobe Bedingungen mittels Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC)
  • Gleichzeitige Extraktion und Bestimmung von Enantiomeren von Diclofop-Methyl und Diclofop in Cole mittels Hochleistungsflüssigchromatographie-chiraler stationärer Phase (HPLC-CS)
  • Entwicklung einer Methode für mehrere Rückstände zur gleichzeitigen Schätzung von 16 Pestiziden in Wasserproben mittels Direktimmersions-SPME, gefolgt von GC-MS-Analyse
  • Gleichzeitige Extraktion und Bestimmung von Aryloxyphenoxy-Propionat-Herbiziden aus Wasserproben mittels dispersiver magnetischer Festphasenextraktion (d-MSPE) mit Hochleistungsflüssigchromatographie-Diodenarraydetektor (HPLC-DAD) und Ultrahochdruckflüssigchromatographie-Triple-Quadrupol-Massenspektrometer (UHPLC-MS/MS)
  • Bewertung der Kapazität von silikagebundener Desoxycholsäure als stationäre Phase mit einem 3,5-Dinitrophenylcarbamoyl- und einem Calix[4]aren-Substituenten für Enantiomere Trennungen
Achtung! Bitte beachten: P261 - P264 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge