Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ethiofencarb
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CRM05286-100MG
CRM05286-100MGEA 79.8 EUR InStock
CRM05286-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Ethiofencarb
Standards Organische Standards
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Das CRM kann auch für folgende Zwecke eingesetzt werden:
  • Abschätzung von systemischen und nicht-systemischen Pestiziden in 80 Apfelproben aus Kasachstan durch LC-MS/MS und GC-MS/MS
  • Entwicklung einer Methode für schnelles Multirückstandsscreening von 12 Pestiziden und 7 Mycotoxinen in Getreide- und Tierfutterproben mittels Durchflussinjektions-(FI)-Massenspektrometrie (MS)
  • UHPLC-MS/MS-Bestimmung von Carbamat-Pestizidrückständen in frischen Kräuterproben für den menschlichen Verzehr und eine optimierte QuEChERS-Extraktion
  • Untersuchung des photokatalytischen Abbaus von Ethiofencarb in Gegenwart eines Chalkogenids, SnI₄S₈
  • Differenzierung zwischen strukturell isomeren Pestiziden mittels hochauflösender, genauer Massenanalysatoren
  • Multirückstandsanalyse von 250 Pestizide durch Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie (UHPLC) gekoppelt mit MS/MS in verarbeiteten Früchten
Zertifizierungen: Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Das CRM kann auch für folgende Zwecke eingesetzt werden:
  • Abschätzung von systemischen und nicht-systemischen Pestiziden in 80 Apfelproben aus Kasachstan durch LC-MS/MS und GC-MS/MS
  • Entwicklung einer Methode für schnelles Multirückstandsscreening von 12 Pestiziden und 7 Mycotoxinen in Getreide- und Tierfutterproben mittels Durchflussinjektions-(FI)-Massenspektrometrie (MS)
  • UHPLC-MS/MS-Bestimmung von Carbamat-Pestizidrückständen in frischen Kräuterproben für den menschlichen Verzehr und eine optimierte QuEChERS-Extraktion
  • Untersuchung des photokatalytischen Abbaus von Ethiofencarb in Gegenwart eines Chalkogenids SnI4S8
  • Differenzierung zwischen strukturell isomeren Pestiziden mittels hochauflösender, genauer Massenanalysatoren
  • Multirückstandsanalyse von 250 Pestizide durch Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie (UHPLC) gekoppelt mit MS/MS in verarbeiteten Früchten
Achtung! Bitte beachten: P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P391 - P501
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge