Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fenamidon
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CRM05386-50MG
CRM05386-50MGEA 86 EUR InStock
CRM05386-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Fenamidon
Standards Organische Standards
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Achtung! Bitte beachten: P273 - P280 - P273 - P280 - P302 + P352 + P312 - P362 + P364 - P391 - P302 + P352 + P312 - P362 + P364 - P391 - P501 - P501
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge