Magnesiumcitrat
Lieferant: CAESAR LORENTZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2394-250G
CSLO2394-250GEA 37.5 EUR InStock
CSLO2394-250G
Magnesiumcitrat
Magnesiumcitrat
Formel: C₆H₈O₇·nMg
MDL Number: MFCD00036422
CAS-Nummer: 7779-25-1
EINECS: 231-923-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge