Talk
Lieferant: CAESAR LORENTZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
2660-1KG
CSLO2660-1KGEA 25.7 EUR InStock
CSLO2660-1KG
Talk
Talk
Formel: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Melting Pt: >1200 °C
Dichte: 2,58…2.83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792903
CAS-Nummer: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge