Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Akt2 (Ser474) phosphate Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 'D9E] (PE (Phycoerythrin))

Lieferant: Cell Signaling

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

5315S
CSTA5315SEA 1110 EUR InStock
CSTA5315S
Anti-Akt2 (Ser474) phosphate Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 'D9E] (PE (Phycoerythrin))
Antikörper
Type: Primary Antibody Conjugates
Antigen: Akt2 (Ser474) phosphate
Clonality: Monoclonal
Clone: 'D9E
Conjugation: PE
Epitope:
Hoat: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,Mouse,Rat,Hamster,Monkey,D. melanogasterm,Zebrafish,Bovine

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge