E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi Kit
Lieferant: OMEGA BIOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D2492-03
D2492-03EA 704 EUR InStock
D2492-03
E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi Kit wurde speziell für die Isolierung genomischer DNA in großem Umfang entwickelt. Das Kit bietet eine schnelle Aufreinigung von genomischer DNA aus bis zu 10 ml Vollblutproben. Probenquellen umfassen frisches und gefrorenes, mit gängigen Antikoagulantien wie Citrat, EDTA und Heparin behandeltes Vollblut. Darüber hinaus können auch Proben aus Plasma, Serum, Buffy-Coat, Knochenmark, Lymphozyten, Thrombozyten und Körperflüssigkeiten verwendet werden. Phenol-/Chloroformextraktionen und zeitaufwändige Schritte wie Fällung mit Isopropanol wurden eliminiert. Mit der E.Z.N.A.® Blood DNA Maxi Methode aufgereinigte DNA ist frei von Kontaminanten und Enzyminhibitoren und ist somit für die meisten Folgeanwendungen wie PCR, Southern Blotting und Restriktionsenzymverdau von hochwertiger Gesamt-DNA geeignet.
  • Isolierung von DNA aus Proben bis zu 10 ml
  • Keine organischen Extraktion oder Alkoholfällung
  • Reine DNA, frei von Kontaminanten und Enzyminhibitoren
  • Gesamtes Verfahren dauert weniger als 60 Minuten
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge