E.Z.N.A.® SQ Blut-DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D5032-03
D5032-03EA 0 EUR InStock
D5032-03
E.Z.N.A.® SQ Blut-DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit bietet eine zuverlässige Methode zur Isolierung hochmolekularer, genomischer DNA aus frischem, gefrorenem oder antikoaguliertem Vollblut. Die Methode kann auch für die Vorbereitung von genomischer DNA aus Buffy-Coat, Knochenmark oder kultivierten Zellen verwendet werden. Phenol-/Chloroformextraktionen sind nicht erforderlich, und zeitaufwändige Schritte wie CsCl-Gradienten-Ultrazentrifugation werden überflüssig. Mit dem E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit aufgereinigte DNA ist für Folgeanwendungen wie PCR, Southern Blotting oder Restriktionsenzymverdauung einsetzbar.
  • Isolierung von qualitativ hochwertiger, genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
  • Variable Menge der Ausgangsstoffe, mit DNA-Aufreinigung von 0,1 bis 10 ml Vollblut
  • Verarbeitung von einer oder mehreren Probe(n) in weniger als 90 Minuten
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge