E.Z.N.A.® Soil DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D5625-00 D5625-01 D5625-02
D5625-00EA 25.2 EUR InStock
D5625-00 D5625-01 D5625-02
E.Z.N.A.® Soil DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Soil DNA Kit wurde formuliert für die Isolierung hochreiner zellulärer DNA aus Bodenproben, die typischerweise Huminsäure und Inhibitoren der PCR enthalten. Dieses Kit wurde erfolgreich eingesetzt, um DNA aus schwer lysierbaren Bakterien, Pilze und Algen zu isolieren, die sich in einer Reihe von Proben wie Ton und sandigen, torfigen, kalkigen und lehmigen Bodenproben finden. Die isolierte DNA kann für die meisten Folgeanwendungen einschließlich PCR, Southern Blotting und SNP-Analyse verwendet werden.
  • DNA-Isolierung in 1 Stunde
  • Optimierte Puffer garantieren jederzeit reine DNA
  • Die gereinigte DNA ist für die meisten Folgeanwendungen geeignet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge