E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I
Lieferant: OMEGA BIOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
D6943-02 D6943-01 D6942-00 D6943-00 D6942-01 D6942-02
D6943-02EA 303 EUR InStock
D6943-02 D6943-01 D6942-00 D6943-00 D6942-01 D6942-02
E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I wurde zur Isolierung von bis zu 30 µg hochwertiger Plasmid-DNA aus 1 bis 5 ml bakteriellen Kulturen in maximal 30 Minuten entwickelt. Die Aufreinigung von Plasmid-DNA wird durch die HiBind® Mini Column Technologie in drei schnelle Schritte unterteilt: binden, waschen und eluieren. Die aufgereinigte Plasmid-DNA steht sofort für zahlreiche Folgeanwendungen wie Routineprüfungen, Restriktionsenzymverdau und manuelle/automatische fluoreszendierende DNA-Sequenzierung zur Verfügung. Das E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I ist im V-Spin- oder Q-Spin-Säulenformat verfügbar. V-Spin-Säulenformate haben im Gegensatz zu Q-Spin-Säulen einen Deckel. Beide Versionen lassen sich für Zentrifugations- oder Vakuumprotokolle verwenden.
  • Aufreinigung von Plasmid-DNA in maximal 30 Minuten
  • Keine Phenol-/Chloroformextraktionen
  • DNA eignet sich für Folgeanwendungen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..