Zubehör für Schutzhelme
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1002337
DALL1002337EA 39.6 EUR InStock
DALL1002337
Zubehör für Schutzhelme
Schutzhelme Schutzhelme
Gesichtsschutzvisier oder Gitter zur Helmbefestigung.
  • Elektriker-Visier: mit klarer PC-Scheibe (240 mm); schützt vor Funkenflug und Lichtbögen bei Kurzschlüssen und chemischen Gefahren; passend für Helme mit 30 mm Schlitzen
  • SAM9 Metallgitter: Gitter aus Metallgewebe für Supervizor zum Schutz gegen geschmolzenes Metall und Strahlungswärme
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge