Schutzbrille, Vistamax VNC21
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1002759
DALL1002759EA 22.7 EUR InStock
DALL1002759
Schutzbrille, Vistamax VNC21
Vollsichtbrillen
Hochleistungs anti-Beschlag Schutzbrillen, geeignet für die meisten sehr humiden Anwendungsgebiete.
  • Das Gestellt ohne Lüftungsöffnung bietet exzellenten Schutz gegen große und feine Staubpartikel und gegen Flüssigkeitstropfen
  • Einzigartiges anti-Beschlag System mit doppelten Brillengläsern: Vorderes Brillenglas aus Azetan für Chemikalienbeständigkeit, hinteres aus Polykarbonat für Schlagfestigkeit
  • Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator
Geeignen für Petrochemie, Industrie oder Labor, Verwaltung oder Gießerei.
Zertifizierungen: ISO 9001/2000
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge