Absturzsicherung, MI20 Trägheitsrolle
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1002871
DALL1002871EA 257 EUR InStock
DALL1002871
Absturzsicherung, MI20 Trägheitsrolle
Fallschutz Höhensicherungsgeräte und Fallbegrenzer
Extrem leichte persönliche Absturzsicherung mit einem kompakten Kunststoffgehäuse und mit einziehbarer Rettungsleine aus Gurtband.
  • Integrierter Stoßdämpfer zur Reduzierung der Aufprallkraft im Falle eines Sturzes
  • MI20 Rettungsleine: 48 mm, Polyamid-Gurtband
  • Zwei Schraubkarabiner
Gewicht: 1,25 kg
Länge: 2,5 m
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge