Miller® Reglex Lanyard
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1003099
DALL1003099EA 465 EUR InStock
DALL1003099
Miller® Reglex Lanyard
Fallschutz Verbindungsmittel und Seile
Verstärktes Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung, geeignet für Baumpflegearbeiten. Der Baumpfleger verwendet das Verbindungsmittel zusammen mit den Steigeisen, um am Baumstamm aufzusteigen.
  • Halbstarres Polypropylenseil (14 mm) mit Stahlkern als Schutz gegen Beschädigung durch Kettensägen
  • Mit einfach zu bedienendem Seilkürzer aus Edelstahl für stufenloses einhändiges Einstellen
Zertifizierungen: EN 362.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge