MASKE KOMPLETT TWIN SPERIAN OPTIFIT S 1 * 1 ST
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
Mask, reusable, Full face mask, Optifit Twin, Silicone mask with 'click-fit' filter connection system, Weight: 570 g, Size: S
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
MASKE KOMPLETT TWIN SPERIAN OPTIFIT S 1 * 1 ST DALL1715231 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 1715231
Lokale Artikelnummer:: DALL1715231
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder