BBG Gummihandschuh für Elektriker 11 Dieser Isolierhandschuh muss mit Leder-Überhandschuhen getragen werden. Material: Naturlatex Materialstärke: 1 mm Gesamtlänge: 360 mm Anwendung: bei Arbeiten unter Spannung bis maximal 1000 Volt Farbe: beige N 03- 1 * 1 PAAR
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
BBG Gummihandschuh für Elektriker 11 Dieser Isolierhandschuh muss mit Leder-Überhandschuhen getragen werden. Material: Naturlatex Materialstärke: 1 mm Gesamtlänge: 360 mm Anwendung: bei Arbeiten unter Spannung bis maximal 1000 Volt Farbe: beige N 03- 1 * 1 PAAR DALL2091907/11 1 * 1 PAAR
Hersteller-Artikelnummer:: 2091907/11
Lokale Artikelnummer:: DALL2091907/11
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder