Industrieoveralls, Doppelter Reißverschluss, Mach 2
Lieferant: DELTA PLUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M2CZ2GRGT
DELPM2CZ2GRGTEA 105 EUR InStock
DELPM2CZ2GRGT
Industrieoveralls, Doppelter Reißverschluss, Mach 2
Arbeitskleidung
Mach 2-Arbeitsoveralls mit Doppelreißverschluss bestehen aus einem Twill-Mischgewebe aus 65% Polyester und 35% Baumwolle und verfügen über einen elastischen Bund und 10 Taschen, darunter 1 Zollstocktasche.
  • Dekorative retroreflektierende Paspelierung auf Vorder- und Rückseite
  • Fester Ausweishalter inklusive
  • Per Klettverschluss verstellbare Bündchen
  • Dreifachnähte
Mach 2-Overalls eignen sich ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Bauwesen, im Tiefbau, in der Leichtindustrie, im Dienstleistungs-/Logistikbereich, in der Windenergie und im Bergbau. In mehreren Farben verfügbar.
Gewicht: 245 g/m².
Zertifizierungen: EN ISO 13688:2013.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge