Augenspülflasche
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
19384
DELT19384EA 131 EUR InStock
DELT19384
Augenspülflasche
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Diese Flasche wurde aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) hergestellt, dadurch ist sie flexibel und einfach zu drücken.
  • Augenschale mit Schnappdeckel
  • Augenschale verfügt über eine perforierte Platte um den Strahl zu brechen, was eine sachte Reinigung ermöglicht
  • Abgedecktes Entlüftungsventil verhindert Rückfluss von kontaminierter Augenspülung in die Flasche
  • Kontaminierte Lösung wird durch ein Ablassrohr abgeführt, welches in jede Richtung gedreht werden kann
  • Anweisung sind in verschiedenen Sprachen aufgedruckt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge