Mikrozentrifugenröhrchen
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
200400
DELT200400EA 208 EUR InStock
DELT200400
Mikrozentrifugenröhrchen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Aus ultraklarem Polypropylen hergestellt.
  • Autoklavierbar
  • Aufgesetzte flache Kappen
  • Einsetzbar bei Temperaturen bis –100 °C
  • Hält Zentrifugation bis zu 21000×g stand, was 15000 min⁻¹ entspricht
Röhrchen können leicht mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden. Für die Lagerung und das Einfrieren von jeglichem biologischem Material geeignet (Zellen, Sperma, Bakterien, etc.)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge