Becher, niedrige Form, LDPE
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
242802 242803 242805 242806 242811
DELT242802EA 560 EUR InStock
DELT242802 DELT242803 DELT242805 DELT242806 DELT242811
Becher, niedrige Form, LDPE
Becher
LDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • 1000-ml-Becher kommt mit Deckel in einer Verpackung
Für die Benutzung mit flüssigen und festen Proben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge