Mikrozentrifugenröhrchen
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
409110.1 409110.4 409110.3 409113.2
DELT409110.1EA 295 EUR InStock
DELT409110.1 DELT409110.4 DELT409110.3 DELT409113.2
Mikrozentrifugenröhrchen
Röhrchen Reaktionsgefäße
Aus PP hergestellt, transparent.
  • Autoklavierbar
  • Temperaturbeständigkeit: −190 bis +121 °C
  • Zertifiziert RNase, DNase und pyrogenfrei
  • Schraubkappen werden separat geliefert
  • Röhrchen und Deckel können bis 17000×g zentrifugiert werden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge