Sample container, with screw cap
Lieferant: DELTALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
409602 409222 409202 409222.O
216-4011EA 34.9 EUR InStock
216-4011 DELT409222 DELT409202 DELT409222.O
Sample container, with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
PP, translucent, with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Straight walled containers for sample collection, storage and transport.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge