Schläuche, PVC, mit Gewebeeinlage
Lieferant: DEUTSCH NEUMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3510915 3511320 3510814 3511927 3512534 3511221 3511624 3513242 3510612 3511016 3511219 3513848 3510410 3510511 3500810A
228-1727EA 8 EUR InStock
228-1727 228-1729 DENE3510814 DENE3511927 DENE3512534 DENE3511221 DENE3511624 DENE3513242 DENE3510612 DENE3511016 DENE3511219 DENE3513848 DENE3510410 DENE3510511 228-3843
Schläuche, PVC, mit Gewebeeinlage
Schläuche Transferschlauch
PVC, transparent.
The clear implementation and the wide-mashed inlay enables a flawless observation of the fluid. This tubing features a good resistance against chemicals, aging, oil, and fuel.
Temperature resistance: up to 60 °C
Hardness (Shore durometer A): 75
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge