Schläuche, PE
Lieferant: DEUTSCH NEUMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3550228 3550305 3550406 3550608 3550709 3551012 3550507 3550811 3550911 3551014 3550204 3551216 3550304 3550609 3551215 3550118 3551535 3550405 3550710 3550810 3550913 3551013 3551214
228-3134EA 3.2 EUR InStock
228-3134 228-3140 228-3142 228-3146 228-3152 228-3168 DENE3550507 DENE3550811 DENE3550911 DENE3551014 DENE3550204 228-3000 DENE3550304 DENE3550609 DENE3551215 DENE3550118 DENE3551535 DENE3550405 DENE3550710 DENE3550810 DENE3550913 DENE3551013 DENE3551214
Schläuche, PE
Schläuche Transferschlauch
PE, translucent
  • Odorless and tasteless
  • Resistant to acids, bases, alcohols, and salt solutions up to temperature of 80 °C
  • Flexible
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge