Antistatische Gesichtsmasken
Lieferant: DESCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
97550 97551 97552 97553 97554 97555
DESC97550EA 22.2 EUR InStock
DESC97550 DESC97551 DESC97552 DESC97553 DESC97554 DESC97555
Antistatische Gesichtsmasken
Masken Hygiene-Masken
Diese Gesichtsmasken bestehen aus einem leichten, ableitfähigen Material, das aus texturiertem Polyester und mindestens 9 % Carbon-Nylon-Monofilament besteht.
  • Kann mehrmals in einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden
  • Elastische Ohrschlaufen
  • Der verstellbare Nasendraht sorgt dafür, dass die Maske sicher sitzt
  • Geeignet für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen
  • Sorgt für eine kontinuierliche und gleichmäßige Ladungsableitung
Elastische Bänder von small-medium (69,85 mm) bis large-extra large (82,55 mm). Der Maskenbereich ist für alle ElementeMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..