Antistatische Gesichtsmasken
Lieferant: DESCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
97550 97551 97552 97553 97554 97555
DESC97550EA 22.2 EUR InStock
DESC97550 DESC97551 DESC97552 DESC97553 DESC97554 DESC97555
Antistatische Gesichtsmasken
Masken Hygiene-Masken
Diese Gesichtsmasken bestehen aus einem leichten, ableitfähigen Material, das aus texturiertem Polyester und mindestens 9 % Carbon-Nylon-Monofilament besteht.
  • Kann mehrmals in einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden
  • Elastische Ohrschlaufen
  • Der verstellbare Nasendraht sorgt dafür, dass die Maske sicher sitzt
  • Geeignet für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen
  • Sorgt für eine kontinuierliche und gleichmäßige Ladungsableitung
Elastische Bänder von small-medium (69,85 mm) bis large-extra large (82,55 mm). Der Maskenbereich ist für alle Elemente gleich groß.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge