Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
DG024
DG024EA 1690 EUR InStock
DG024
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Formel: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00082541
CAS-Nummer: 86303-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge