3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DG050
DG050EA 326 EUR InStock
DG050
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat (CHAPS)
Formel: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Melting Pt: 116 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00081083
CAS-Nummer: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge