Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

ASB-14 ≥99%

Lieferant: G Bioscienes

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


DG060 DG061
DG060EA 263 EUR InStock
DG060 DG061
ASB-14 ≥99%
ASB-14
Zwitterionic detergent, Aminosulfobetaine with C14 alkyl tail is useful for solubilizing proteins for 2D analysis. Optimal solubility achieved in urea-thiourea mixtures and not in urea alone.

Reported to show better protein solubilization properties than CHAPS. ASB-14 has been shown to solubilise membrane proteins previously undetected.


Formel: C₂₂H₄₆N₂O₄S
MW: 434.68 g/mol
CAS-Nummer: 216667-08-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..