Intelsius® BioTherm™ Trockeneis-Versandbehälter
Lieferant: DGP INTELSIUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BT074 BT041 BT049 BT020 BT050
DGINBT074EA 18.5 EUR InStock
DGINBT074 DGINBT041 DGINBT049 DGINBT020 DGINBT050
Intelsius® BioTherm™ Trockeneis-Versandbehälter
Versandtaschen und Transportbehälter
Intelsius® Biotherm-Verpackungssysteme entsprechen den Transportvorschriften IATA, ADR und 49 CFR (DOT). Diese Versender verwenden Trockeneis, um die Probenintegrität während des Versands von 24 bis 240 Stunden.
  • Gesetzlich konform
  • Trockeneis-Versandbehälter
  • Konforme Markierungen auf Kartons
  • Verschiedene Innenvolumina
Intelsius® Biotherm-Versandsysteme sind vorab qualifiziert, um die Probenintegrität während des Versands von 24 bis 240 Stunden bei anspruchsvollen Hochleistungs-Trockeneistemperaturen (2 bis 8 °C-Profile und 15 bis 25 °C-Profile) aufrechtzuerhalten. Das Sortiment wurde in Verbindung mit Intelsius®-Probentransportverpackungen getestet und qualifiziert.
Das Sortiment ist darauf ausgelegt, das Versandvolumen zu optimieren und die Frachtkosten zu minimieren. Diese isolierten Versandsysteme verfügen über einzigartige, robuste Tragegriffe, die eine sorgfältige Handhabung während der gesamten Kühlkette ermöglichen, sowie einen Deckel und Boden mit Nut und Feder, die eine schnelle und einfache Montage ermöglichen. Um eine korrekte Montage zu gewährleisten, werden Packanleitungen mitgeliefert.
Zertifizierungen: Klasse 6.2, Kategorie A und B.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge