Batterien, Alkalisch
Lieferant: DIALSTAT OFFICE SUPPLIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EA6752
DIALEA6752EA 88.9 EUR InStock
DIALEA6752
Batterien, Alkalisch
Batterien
Duracell Industriebatterien sind für industrietaugliche Leistung ausgelegt. Diese AA-Batterien eignen sich besonders für Taschenlampen, Sicherheitsausrüstung, Kommunikationsgeräte, Telemeter, medizinische Instrumente und mehr. Sie sind für extreme Verwendungen ausgelegt.
  • Funktionieren in einem Temperaturbereich von –20 bis 54 °C
  • Bis zu sieben Jahre lagerbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge