Chloride FS
Lieferant: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
112009990314
DIAS112009990314EA 0 EUR InStock
DIAS112009990314
Chloride FS
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Diagnostic reagent for quantitative in vitro determination of chloride in serum or plasma by photometric test using thiocyanate.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge