Creatinin
Lieferant: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
117119910021
DIAS117119910021EA 0 EUR InStock
DIAS117119910021
Creatinin
Creatinin
Formel: C₄H₇N₃O
MDL Number: MFCD00059730
CAS-Nummer: 60-27-5
EINECS: 200-466-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge