Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Controls for POCT analyser, InnovaStar®

Lieferant: DIAGNOSTIC SYSTEMS DIASYS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


590009910062 590509910062 590009910061 590509910061
DIAS590009910062EA 0 EUR InStock
DIAS590009910062 DIAS590509910062 DIAS590009910061 DIAS590509910061
Controls for POCT analyser, InnovaStar®
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
InnovaStar® is an automatic compact POCT analyser for the daily practice that delivers result quality comparable to measurements on laboratory analysers.

  • Barcode identification: Automatic barcode scan for reagents; optional barcode scanner for samples
  • Calibration: pre-calibrated tests
  • Data storage: 50 results
  • Measurement principle: photometric/turbidimetric
  • Method storage: Up to 19 different methods or lots
  • EDP interface: RS232 connection; USB connection via adapter


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge