Diode laser, red
Lieferant: DIDALAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
POD013135
DIDAPOD013135EA 0 EUR InStock
DIDAPOD013135
Diode laser, red
Lehrmittel Physik-Lehrmittel Lehrmittel für die Optik
The diameter of the beam is adjustable from 1 to 12 mm.
Lieferumfang: Supplied with Ø 10-mm rod and mains adapter.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge