Autoclavable bioreactor assemblies for cell culture applications, BIOne
Lieferant: DISTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2022-1505 2022-1507 2022-1509 2800-0511 2800-0512 2800-0513 2800-0525 2800-0527 2800-0530 2800-0610 2800-0627 2800-0635 2800-0922 2800-0962
DISI2022-1505EA 0 EUR InStock
DISI2022-1505 DISI2022-1507 DISI2022-1509 DISI2800-0511 DISI2800-0512 DISI2800-0513 DISI2800-0525 DISI2800-0527 DISI2800-0530 DISI2800-0610 DISI2800-0627 DISI2800-0635 DISI2800-0922 DISI2800-0962
Autoclavable bioreactor assemblies for cell culture applications, BIOne
Bioreaktoren
The BIOne autoclavable bioreactor is available in a range of sizes including; 2, 5 and 10 L working volume. All metal components are manufactured from 316L stainless steel with electropolish.
Standard cell culture configuration includes glass vessel, stainless steel headplate, vessel stand, dual-pitched blade impellers, micro sparger, triple-addition port, overlay gas inlet port, exhaust gas outlet port, harvest tube, thermowell, sample downtube, sensor ports, single addition ports, foam probe and port plugs.
Bestellinformation: If for use with a controller other than the BIOne 1250, aMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..