Multi-Röhrchengestelle, NovaChamber™
Lieferant: DIVERSIFIED BIOTECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NOCH-1000 NOCH-4000 NOCH-5000
DIVENOCH-1000EA 0 EUR InStock
DIVENOCH-1000 DIVENOCH-4000 DIVENOCH-5000
Multi-Röhrchengestelle, NovaChamber™
Gestelle Reagenzglasgestelle
NovaChamber™ ist ein kegelförmiges, kältebeständiges Aufbewahrungsgestell mit rutschfestem Gummiboden; ideal als tragbares Eiskammergestell geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge